Få mere at vide
OHAUS™ Vinkende shaker
OHAUS™ Waving Shaker tilbyder en jævn, lavtskummende, 3D-bølgebevægelse for præcis hastighedskontrol.
8207.06 DKK - 9176.98 DKK
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) | 2.3 kg |
---|---|
Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +60 °C |
Certificeringer/compliance | CE, TUV |
Materiale | Aluminiumplatform |
Bredde (engelsk) | 11,00'' |
Artikelnummer | Brand | Controller type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Controller type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15752209
|
OHAUS™
30391949 |
Digital |
10045.00 DKK 9176.98 DKK / Hver Spare 868.02 DKK 8% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15782209
|
OHAUS™
30391968 |
Analog |
8805.00 DKK 8207.06 DKK / Hver Spare 597.94 DKK 6% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Digital kontrol
- Giver præcis hastighedskontrol og en jævn, lavtskummende, tredimensionel bølgebevægelse
- Ideel til brug i en lang række laboratorieapplikationer
- Designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
- Bakken inkluderer en skridsikker gummimåtte, der er egnet til at opbevare petriskåle
- Elektronisk hældningsjustering fra 0 til 20° mens enheden er i drift
- Viser hastighed og hældningsvinkel og tid
- Timer med hørbar alarm
- Analog kontrol
- En nem og økonomisk mulighed for alle dine vinkebehov
- Ideel til cellekultur og blotting-applikationer
- Designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
- Variabel kontrol for hastighed, hældning og tid
- 2,3 kg kapacitet
- Stor 356 x 279 mm bakke
Tekniske data
2.3 kg | |
CE, TUV | |
11,00'' | |
1 sek. til 160 timer |
-10 °C til +60 °C | |
Aluminiumplatform | |
27.90 cm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Vinkende shaker