Få mere at vide
OHAUS™ Vinkende shaker
Artikelnummer. 15752209 Shop alle Ohaus produkter
Controller type:
Analog
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15752209
Brand: OHAUS™ 30391949
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Waving Shaker tilbyder en jævn, lavtskummende, 3D-bølgebevægelse for præcis hastighedskontrol.
  • Digital kontrol
    • Giver præcis hastighedskontrol og en jævn, lavtskummende, tredimensionel bølgebevægelse
    • Ideel til brug i en lang række laboratorieapplikationer
    • Designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
    • Bakken inkluderer en skridsikker gummimåtte, der er egnet til at opbevare petriskåle
    • Elektronisk hældningsjustering fra 0 til 20° mens enheden er i drift
    • Viser hastighed og hældningsvinkel og tid
    • Timer med hørbar alarm
  • Analog kontrol
    • En nem og økonomisk mulighed for alle dine vinkebehov
    • Ideel til cellekultur og blotting-applikationer
    • Designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
    • Variabel kontrol for hastighed, hældning og tid
    • 2,3 kg kapacitet
    • Stor 356 x 279 mm bakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 0 til 20°
Bæreevne (metrisk) 2.3 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm
Hastighedsområde 1 til 30 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Strømstyrke 5 A
Certificeringer/compliance CE, TUV
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 17.00 tommer.
Dybde (metrisk) 43.20 cm
Dimensioner (LxB) Platform 29.9 x 22.2 cm
Dimensioner (L x B x H) 43.2 x 27.9 x 15.2 cm
Højde (engelsk) 6,00 tommer.
Højde (metrisk) 15.20 cm
Længde (engelsk) 17.00 tommer.
Længde (metrisk) 43.20 cm
Bredde (engelsk) 11,00''
Bredde (metrisk) 27.90 cm
Controller type Digital
Oversigt Shaker, Waving, SHWV02DG, EU
Model- SHWV02DG
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer