Få mere at vide
OHAUS™ Vinkende shaker
Artikelnummer. 15782209 Shop alle Ohaus produkter
Controller type:
Analog
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15782209
Brand: OHAUS™ 30391968
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Waving Shaker tilbyder en jævn, lavtskummende, 3D-bølgebevægelse for præcis hastighedskontrol.
  • Digital kontrol
    • Giver præcis hastighedskontrol og en jævn, lavtskummende, tredimensionel bølgebevægelse
    • Ideel til brug i en lang række laboratorieapplikationer
    • Designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
    • Bakken inkluderer en skridsikker gummimåtte, der er egnet til at opbevare petriskåle
    • Elektronisk hældningsjustering fra 0 til 20° mens enheden er i drift
    • Viser hastighed og hældningsvinkel og tid
    • Timer med hørbar alarm
  • Analog kontrol
    • En nem og økonomisk mulighed for alle dine vinkebehov
    • Ideel til cellekultur og blotting-applikationer
    • Designet til at blive brugt under en række forskellige miljøforhold
    • Variabel kontrol for hastighed, hældning og tid
    • 2,3 kg kapacitet
    • Stor 356 x 279 mm bakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 0 til 16°
Bæreevne (metrisk) 2.3 kg
Hastighedsområde 1 til 75 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 0,65 A
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Strømstyrke 0,065 A
Produkttype Vinkende shaker
Certificeringer/compliance CE, TUV
Stiktype EU-stik
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 16,80 tommer.
Dybde (metrisk) 42.50 cm
Dimensioner (LxB) Platform 35.6 x 27.9 cm
Dimensioner (L x B x H) 42.5 x 27.9 x 16.5 cm
Højde (engelsk) 6,50''
Højde (metrisk) 16.50 cm
Længde (engelsk) 16,80 tommer.
Længde (metrisk) 42.50 cm
Bredde (engelsk) 11,00''
Bredde (metrisk) 27.90 cm
Controller type Analog
Model- SHWV02AL, EU
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer