Få mere at vide
Isofield™ Volta sterile nitril renrumshandsker - klasse A/B kompatible
Denne sterile grønne nitrilhandske giver fremragende beskyttelse til GMP Renrum i klasse A og B. Ideel som underhandske og lavet af acceleratorfri nitril, den antistatiske Volta er tredobbelt vasket i DI-vand, har lave endotoksinniveauer og er blevet testet for kemo mod ASTM D 6978-05.
2549.70 DKK
Tekniske data
Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
---|---|
Accelerator gratis | Ja |
AQL | 0.65 |
Engangs | Engangsbrug |
Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
30178871
![]() |
Isofield™
2053060 |
6 |
2549.70 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30178851
![]() |
Isofield™
2053065 |
6.5 |
2549.70 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30178830
![]() |
Isofield™
2053070 |
7 |
2549.70 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30178880
![]() |
Isofield™
2053075 |
7.5 |
2549.70 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30178817
![]() |
Isofield™
2053080 |
8 |
2549.70 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30178843
![]() |
Isofield™
2053085 |
8.5 |
2549.70 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30178896
![]() |
Isofield™
2053090 |
9 |
2549.70 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
30178890
![]() |
Isofield™
20530100 |
10 |
2549.70 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Steril nitril Renrumshandsker
- 300 mm (12 tommer) håndledslængde
- Håndspecifik
- Neongrøn farve
- Teksturerede fingre
- Perlemanchet
- Lave endotoksinniveauer
- Gammabestråling, minimum 25 kGy
- Sterilitetssikringsniveau 10-6
- Accelerator gratis
- Testet mod en række kemoterapipræparater
- IPA-resistente blækposer
- Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 0,65
- Lavt antal partikler≥ 0,5 μm (tæller/cm 2 )< 900
- Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
- COA, COC, COI Tilgængelig til download online
- Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
- Størrelse og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
- Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
- Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
- Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoksintest EN 455-3
- Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
- EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
- UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
- Testet mod kemoterapi til ASTM D 6978-05
Tekniske data
Klasse 100 (ISO 5) | |
0.65 | |
Fingerspids tekstureret | |
0.16 mm | |
Ja | |
5,51 mio | |
Pulverfri | |
Steril | |
0.09 mm |
Ja | |
Engangsbrug | |
6,30 mio | |
Bestemt | |
Nitril | |
0.14 mm | |
Renrumshandsker | |
3,54 mio | |
300 mm |