Få mere at vide
Isofield™ Volta sterile nitril renrumshandsker - klasse A/B kompatible
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178830
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 30178830
Brand: Isofield™ 2053070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne sterile grønne nitrilhandske giver fremragende beskyttelse til GMP Renrum i klasse A og B. Ideel som underhandske og lavet af acceleratorfri nitril, den antistatiske Volta er tredobbelt vasket i DI-vand, har lave endotoksinniveauer og er blevet testet for kemo mod ASTM D 6978-05.
  • Steril nitril Renrumshandsker
  • 300 mm (12 tommer) håndledslængde
  • Håndspecifik
  • Neongrøn farve
  • Teksturerede fingre
  • Perlemanchet
  • Lave endotoksinniveauer
  • Gammabestråling, minimum 25 kGy
  • Sterilitetssikringsniveau 10-6
  • Accelerator gratis
  • Testet mod en række kemoterapipræparater
  • IPA-resistente blækposer
  • Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 0,65
  • Lavt antal partikler≥ 0,5 μm (tæller/cm 2 )< 900
  • Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
  • COA, COC, COI Tilgængelig til download online
  • Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
  • Størrelse og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
  • Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoksintest EN 455-3
  • Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
  • EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
  • UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
  • Testet mod kemoterapi til ASTM D 6978-05
Tekniske data
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 0.65
Farve Hi-vis Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 6,30 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 5,51 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.14 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 7
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 3,54 mio
Tykkelse (metrisk) 0.09 mm
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 300 mm