Få mere at vide
Isofield™ Volta sterile nitril renrumshandsker - klasse A/B kompatible
Beskrivelse
- Steril nitril Renrumshandsker
- 300 mm (12 tommer) håndledslængde
- Håndspecifik
- Neongrøn farve
- Teksturerede fingre
- Perlemanchet
- Lave endotoksinniveauer
- Gammabestråling, minimum 25 kGy
- Sterilitetssikringsniveau 10-6
- Accelerator gratis
- Testet mod en række kemoterapipræparater
- IPA-resistente blækposer
- Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 0,65
- Lavt antal partikler≥ 0,5 μm (tæller/cm 2 )< 900
- Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
- COA, COC, COI Tilgængelig til download online
- Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
- Størrelse og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
- Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
- Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
- Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoksintest EN 455-3
- Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
- EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
- UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
- Testet mod kemoterapi til ASTM D 6978-05
Tekniske data
Tekniske data
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Hi-vis Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 6,30 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.16 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |