Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, 99 % Artikelnummer.: 11410727
compliance-icons compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, 99 %
Artikelnummer. p-7076517
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410727
Brand: Thermo Scientific Chemicals B22524.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vitamin D3, CAS # 67-97-0, also known as cholecalciferol, is a steroid hormone produced in the skin or obtained from dietary sources. It is an essential mediator of bone calcium metabolism. | CAS: 67-97-0 | C27H44O | 384.648 g/mol
Vitamin D3 bruges som en essentiel mediator af intestinal calciumabsorption og knoglecalciummetabolisme. Det bruges også som et terapeutisk vitamin. Desuden bruges det som et kosttilskud og til at berige fødevarer. Ud over dette bruges det som farmaceutisk lægemiddel og bruges til behandling af luftvejssygdomme, der involverer kronisk inflammation såsom astma.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Vitamin D3 er et steroidhormon, der dannes i huden, når 7-dehydrocholesterol interagerer med ultraviolet bestråling. Det kan også findes i flere typer mad til dagligt indtag.
  • Vitamin D3 binder sig til vitamin D-receptorer og modulerer således genekspression
Applikationer
  • Det præsenterer in vitro antiproliferative og antimetastatiske aktiviteter på bryst-, tyktarms- og prostatacancerceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-97-0
Molekylær formel C27H44O
Molekylvægt (g/mol) 384.648
MDL nummer MFCD00078131
InChI nøgle QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Synonym vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolumVis mereVis mindre
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
IUPAC navn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methyliden-cyclohexanVis mereVis mindre
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin D3
Smeltepunkt 83°C to 87°C
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2339331
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and methanol. Slightly soluble in vegetable oils. Insoluble in water.
Formel vægt 384.65
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10254296 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerB22524.03,B22524.06
PartinummerM31L029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/02/2025 ArtikelnummerB22524.03,B22524.06
Partinummer10249657 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/03/2024 ArtikelnummerB22524.03,B22524.06
PartinummerR02I080 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/02/2024 ArtikelnummerB22524.03,B22524.06
PartinummerZ28I020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/01/2023 ArtikelnummerB22524.03,B22524.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vitamin D3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Vitamin D3
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, 99 % >