Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, 99%, krystallinsk
Artikelnummer. 10396590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10396590 1 g Glasflaske 1g
10656164 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10396590 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 140940010
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vitamin D3, 99%, CAS #67-97-0, også kendt som cholecalciferol, er et steroidhormon, der produceres i huden eller opnås fra kostkilden. Det er en essentiel mediator af knoglecalciummetabolismen. | CAS: 67-97-0 | C27H44O | 384,648 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Vitamin D3 er et steroidhormon, der dannes i huden, når 7-dehydrocholesterol interagerer med ultraviolet bestråling. Det kan også findes i flere typer mad til dagligt indtag.
•Vitamin D3 binder sig til vitamin D-receptorer og modulerer således genekspression
Applikationer
•I in vivo undersøgelser har D3-vitamin været impliceret i vedligeholdelsen af blodets calcium- og fosforniveauer, knoglemetabolisme, metaboliske funktioner og transkriptionsregulering
•Det modulerer spredningen og differentieringen af både normale celler og cancerceller
•Det præsenterer in vitro antiproliferative og antimetastatiske aktiviteter på bryst-, tyktarms- og prostatacancerceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-97-0
Molekylær formel C27H44O
Molekylvægt (g/mol) 384.648
MDL nummer MFCD00078131
InChI nøgle QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Synonym vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
IUPAC navn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methyliden-cyclohexan
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin D3
Smeltepunkt 82 °C til 87 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 10216
Specifik rotationstilstand +108,50 (25,00 °C c=0,8,ethanol)
Specifik rotation +105° til +112° (25 °C, 589 nm) (c=0,8, ethanol) (1 dm, inden for 30 min.)
Formel vægt 384.64
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vitamin D3, crystalline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.