Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, 99 %
Artikelnummer. 11420727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420727 5 g 5g
11410727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420727 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B22524.06
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vitamin D3, CAS # 67-97-0, også kendt som cholecalciferol, er et steroidhormon, der produceres i huden eller opnås fra kosten. Det er en essentiel mediator af knoglecalciummetabolismen. | CAS: 67-97-0 | C27H44O | 384,648 g/mol
Vitamin D3 bruges som en essentiel mediator af intestinal calciumabsorption og knoglecalciummetabolisme. Det bruges også som et terapeutisk vitamin. Desuden bruges det som et kosttilskud og til at berige fødevarer. Ud over dette bruges det som farmaceutisk lægemiddel og bruges til behandling af luftvejssygdomme, der involverer kronisk inflammation såsom astma.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Vitamin D3 er et steroidhormon, der dannes i huden, når 7-dehydrocholesterol interagerer med ultraviolet bestråling. Det kan også findes i flere typer mad til dagligt indtag.
  • Vitamin D3 binder sig til vitamin D-receptorer og modulerer således genekspression
Applikationer
  • Det præsenterer in vitro antiproliferative og antimetastatiske aktiviteter på bryst-, tyktarms- og prostatacancerceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-97-0
Molekylær formel C27H44O
Molekylvægt (g/mol) 384.648
MDL nummer MFCD00078131
InChI nøgle QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Synonym vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
IUPAC navn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methyliden-cyclohexan
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin D3
Smeltepunkt 83 °C til 87 °C
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2339331
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og methanol. Let opløselig i vegetabilske olier. Uopløselig i vand.
Formel vægt 384.65
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vitamin D3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cholecalciferol