Få mere at vide
UVP Pen-Ray™ Feltpakke
Indeholder en Pen-Ray™ UV-lyskilde og en jævnstrømsforsyning (med 9V batteri) i en kompakt, bærbar pakke
4775.00 DKK - 5095.00 DKK
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) | 3,75 x 2,38 x 1 tommer. (95,2 x 60,4 x 25,4 mm) |
---|---|
Til brug med (applikation) | Markbrugsinspektioner, spektroskopi, fluorometri, bølgelængdekalibrering |
Højde (engelsk) | 1 tomme |
Højde (metrisk) | 25.4 mm |
Længde (engelsk) | 3,75 tommer. |
Artikelnummer | Brand | Bølgelængde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Bølgelængde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12843828
|
UVP
95-0256-01 |
365 nm |
5095.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 07-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
12853828
|
UVP
95-0256-02 |
254 nm |
4775.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 07-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Letvægts (0,3 lb.) og lille nok til at passe i en lomme
- Kan bæres af bælteclipsen, der er fastgjort til strømforsyningen
- Oplyst længde: 1,75 tommer. (44,5 mm)
- Samlet længde: 4,25 tommer. (108 mm)
- Quartz/håndtagsdiameter: 0,375 tommer. (9,5 mm)
- Dimensioner: 3,75 L x 2,38 W x 1 in. H (95,25 x 60,45 x 25,4 mm)
Markbrugsinspektioner, spektroskopi, fluorometri, bølgelængdekalibrering
Tekniske data
3,75 x 2,38 x 1 tommer. (95,2 x 60,4 x 25,4 mm) | |
1 tomme | |
3,75 tommer. | |
1 stk. | |
60.4 mm |
Markbrugsinspektioner, spektroskopi, fluorometri, bølgelængdekalibrering | |
25.4 mm | |
95.2 mm | |
2,38 tommer. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
UVP Pen-Ray™ Feltpakke