Få mere at vide
UVP Pen-Ray™ Feltpakke
Beschreibung
- Letvægts (0,3 lb.) og lille nok til at passe i en lomme
- Kan bæres af bælteclipsen, der er fastgjort til strømforsyningen
- Oplyst længde: 1,75 tommer. (44,5 mm)
- Samlet længde: 4,25 tommer. (108 mm)
- Quartz/håndtagsdiameter: 0,375 tommer. (9,5 mm)
- Dimensioner: 3,75 L x 2,38 W x 1 in. H (95,25 x 60,45 x 25,4 mm)
Markbrugsinspektioner, spektroskopi, fluorometri, bølgelængdekalibrering
Spezifikation
Spezifikation
| Bølgelængde | 254 nm |
| Dimensioner (L x B x H) | 3,75 x 2,38 x 1 tommer. (95,2 x 60,4 x 25,4 mm) |
| Til brug med (applikation) | Markbrugsinspektioner, spektroskopi, fluorometri, bølgelængdekalibrering |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Højde (metrisk) | 25.4 mm |
| Længde (engelsk) | 3,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 95.2 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Bredde (engelsk) | 2,38 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 60.4 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?