Få mere at vide
UVP Pen-Ray™ Feltpakke
Artikelnummer. 12843828
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængde unitSize
12843828 365 nm Hver
12853828 254 nm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12843828 Leverandør UVP Leverandørnr. 95025601
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder en Pen-Ray™ UV-lyskilde og en jævnstrømsforsyning (med 9V batteri) i en kompakt, bærbar pakke
  • Letvægts (0,3 lb.) og lille nok til at passe i en lomme
  • Kan bæres af bælteclipsen, der er fastgjort til strømforsyningen
  • Oplyst længde: 1,75 tommer. (44,5 mm)
  • Samlet længde: 4,25 tommer. (108 mm)
  • Quartz/håndtagsdiameter: 0,375 tommer. (9,5 mm)
  • Dimensioner: 3,75 L x 2,38 W x 1 in. H (95,25 x 60,45 x 25,4 mm)
Markbrugsinspektioner, spektroskopi, fluorometri, bølgelængdekalibrering
Tekniske data
Bølgelængde 365 nm
Dimensioner (L x B x H) 3,75 x 2,38 x 1 tommer. (95,2 x 60,4 x 25,4 mm)
Til brug med (applikation) Markbrugsinspektioner, spektroskopi, fluorometri, bølgelængdekalibrering
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25.4 mm
Længde (engelsk) 3,75 tommer.
Længde (metrisk) 95.2 mm
Emballagemængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 2,38 tommer.
Bredde (metrisk) 60.4 mm