Få mere at vide
UVP Mini Ultraviolet lampe erstatningsrør
Udskiftningsrør til lette, kompakte og økonomiske UV-lamper
180.19 DKK - 288.33 DKK
Artikelnummer | Brand | Bølgelængde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Bølgelængde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11796832
|
UVP
34-0010-01 |
365 nm |
219.00 DKK 180.19 DKK / Hver Spare 38.81 DKK 17% Slukket |
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
11788231
|
UVP
34-0004-01 |
365/312 nm |
350.00 DKK 288.33 DKK / Hver Spare 61.67 DKK 17% Slukket |
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Tekniske data
4 W | |
1 stk. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
UVP Mini Ultraviolet lampe erstatningsrør