Få mere at vide
UVP Mini Ultraviolet lampe erstatningsrør
Bølgelængde:
254/365 nm
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Watt | 4 W |
| Bølgelængde | 365 nm |
| Til brug med (udstyr) | Model UVL-4, UVL-23R håndholdt UV-lampe og mini UV-lampe |
| Emballagemængde | 1 stk. |