Få mere at vide
UVP Mini Ultraviolet lampe erstatningsrør
Bølgelængde:
365 nm
365/312 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Watt | 4 W |
| Bølgelængde | 365/312 nm |
| Til brug med (udstyr) | Model UVGL-15 og UVSL-14P kompakt og mini håndholdt UV-lampe |
| Længde (engelsk) | 5,31 tommer |
| Længde (metrisk) | 134.9 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |