Få mere at vide
Syngene™ UV-transilluminator til Ingenius3 og Nugenius-systemer
UV-transilluminator til belysning af enhver prøve exciteret af UV-lys. Forseglet for at tillade våde geler på overfladen.
8225.00 DKK - 10850.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | UV transilluminator |
---|---|
Til brug med (udstyr) | Ingenius3 og Nugenius systemer |
Elektriske krav | 230 V 50 Hz 230 w |
Intensitet | Fast |
Belysningstype | UV |
Artikelnummer | Brand | Bølgelængde | Størrelse (metrisk) filter | Frekvens | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Bølgelængde | Størrelse (metrisk) filter | Frekvens | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
15809942
![]() |
Syngene™
GE-2024S-E60 |
254 nm | Udsigtsområde: 20 x 24 cm | 60 Hz |
10850.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15829932
![]() |
Syngene™
GE-2020L-E60 |
365 nm | Udsigtsområde: 20 x 20 cm | 60 Hz |
8225.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15839932
![]() |
Syngene™
GE-2020M-E60 |
302 nm | Udsigtsområde: 20 x 20 cm | 60 Hz |
8225.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15849932
![]() |
Syngene™
GE-2020S-E60 |
254 nm | Udsigtsområde: 20 x 20 cm | 60 Hz |
8225.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15859932
![]() |
Syngene™
GE-2024L-E |
365 nm | Udsigtsområde: 20 x 24 cm | 50 Hz |
10850.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15869932
![]() |
Syngene™
GE-2024L-E60 |
365 nm | Udsigtsområde: 20 x 24 cm | 60 Hz |
10850.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15879932
![]() |
Syngene™
GE-2024M-E |
302 nm | Udsigtsområde: 20 x 24 cm | 50 Hz |
10850.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15889932
![]() |
Syngene™
GE-2024M-E60 |
302 nm | Udsigtsområde: 20 x 24 cm | 60 Hz |
10850.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15899932
![]() |
Syngene™
GE-2024S-E |
254 nm | Udsigtsområde: 20 x 24 cm | 50 Hz |
10850.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
Fås i spændinger til 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) og 100 V (50/60 Hz) (-J). Tilgængelige bølgelængder er kortbølge (254 nm, 2020S), mellembølge (302 nm, 2020M) og langbølget (365 nm, 2020L).Tekniske data
UV transilluminator | |
230 V 50 Hz 230 w | |
UV |
Ingenius3 og Nugenius systemer | |
Fast |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Syngene™ UV-transilluminator til Ingenius3 og Nugenius-systemer