Få mere at vide
Syngene™ UV-transilluminator til Ingenius3 og Nugenius-systemer
Shop alle Syngene produkter
Bølgelængde:
254 nm
302 nm
365 nm
Størrelse (metrisk) filter:
Udsigtsområde: 20 x 20 cm
Udsigtsområde: 20 x 24 cm
Frekvens:
50 Hz
60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fås i spændinger til 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) og 100 V (50/60 Hz) (-J). Tilgængelige bølgelængder er kortbølge (254 nm, 2020S), mellembølge (302 nm, 2020M) og langbølget (365 nm, 2020L).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | UV transilluminator |
| Til brug med (udstyr) | Ingenius3 og Nugenius systemer |
| Filtreringsområde (metrisk) | 200 x 240 mm |
| Elektriske krav | 230 V 50 Hz 230 w |
| Størrelse (metrisk) filter | Udsigtsområde: 20 x 24 cm |
| Model- | Syngene 2024M-E60 |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 60 Hz |
| Intensitet | Fast |
| Bølgelængde | 302 nm |
| Vis mere |