Få mere at vide
Syngene™ UV-transilluminator til Ingenius3 og Nugenius-systemer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15809942 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
302 nm
365 nm
Størrelse (metrisk) filter:
Udsigtsområde: 20 x 20 cm
Udsigtsområde: 20 x 24 cm
Frekvens:
50 Hz
60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængde Størrelse (metrisk) filter Frekvens unitSize
15809942 254 nm Udsigtsområde: 20 x 24 cm 60 Hz Hver
15829932 365 nm Udsigtsområde: 20 x 20 cm 60 Hz Hver
15839932 302 nm Udsigtsområde: 20 x 20 cm 60 Hz Hver
15849932 254 nm Udsigtsområde: 20 x 20 cm 60 Hz Hver
15859932 365 nm Udsigtsområde: 20 x 24 cm 50 Hz Hver
15869932 365 nm Udsigtsområde: 20 x 24 cm 60 Hz Hver
15879932 302 nm Udsigtsområde: 20 x 24 cm 50 Hz Hver
15889932 302 nm Udsigtsområde: 20 x 24 cm 60 Hz Hver
15899932 254 nm Udsigtsområde: 20 x 24 cm 50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15809942 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GE2024SE60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11285.00 DKK
    10595.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 689.37 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
UV-transilluminator til belysning af enhver prøve exciteret af UV-lys. Forseglet for at tillade våde geler på overfladen.
Fås i spændinger til 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) og 100 V (50/60 Hz) (-J). Tilgængelige bølgelængder er kortbølge (254 nm, 2020S), mellembølge (302 nm, 2020M) og langbølget (365 nm, 2020L).
Tekniske data
Produkttype UV transilluminator
Til brug med (udstyr) Ingenius3 og Nugenius systemer
Filtreringsområde (metrisk) 200 x 240 mm
Elektriske krav 230 V 50 Hz 230 w
Størrelse (metrisk) filter Udsigtsområde: 20 x 24 cm
Model- Syngene 2024S-E
Spænding 230 V
Frekvens 60 Hz
Intensitet Fast
Bølgelængde 254 nm
Belysningstype UV