Få mere at vide
Thermo Scientific™ Urapidil hydrochloride, 98+%
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
1097.03 DKK - 1567.19 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 64887-14-5 |
|---|---|
| Formel vægt | 423.93g/mol |
| Synonym | 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride |
| Format | Powder |
| Til brug med (applikation) | alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist |
| Oversigt | White |
| Assay | ≥98% |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15415479
|
Thermo Scientific™
J63219.03 |
1 g |
1567.19 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15435479
|
Thermo Scientific™
J63219.ME |
500 mg |
1097.03 DKK
500mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 64887-14-5 | |
| 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride | |
| alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist | |
| ≥98% |
| 423.93g/mol | |
| Powder | |
| White |
Tekniske data
| White | |
| alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist | |
| C20H29N5O3·HCl | |
| 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride |
| Powder | |
| 64887-14-5 | |
| 423.93g/mol | |
| ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures