Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Urapidil hydrochlorid, 98+%
Beskrivelse
alfa-1-adrenoceptorantagonist og 5-HT1A-receptoragonist
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 mg |
| Oversigt | Hvid |
| Format | Powder |
| Til brug med (applikation) | alfa-1-adrenoceptorantagonist og 5-HT1A-receptoragonist |
| Formel vægt | 423,93 g/mol |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
| Assay | ≥98 % |