Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Universal skoovertræk med trykt Chevron-sål
Disse skoovertræk er lavet af polypropylen med latex-sål og giver den skridsikkerhed, du har brug for, når du går på glatte gulve.
505.00 DKK - 625.00 DKK
Tekniske data
Størrelse | Universal |
---|---|
Materiale | Polypropylene, Latex |
Latex fri | No |
Engangs | Single-use |
Til brug med (applikation) | Industrial |
Artikelnummer | Brand | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17710159
|
Kolmi Hopen™
H10019 |
White | ||||||||
17720159
![]() |
Kolmi Hopen™
H10020 |
Blå |
505.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Sål med 'sildeben' print
- Elastiske ankler
- Polypropylen med latex sål
- Perfekt tilpasset til glatte overflader i tørre omgivelser
Tekniske data
Universal | |
No | |
Industrial | |
500 Pk. | |
40 g/m2 |
Polypropylene, Latex | |
Single-use | |
ISO 9001 | |
400 x 170 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kolmi Hopen™ Universal skoovertræk med trykt Chevron-sål