Beskrivelse
- Sål med 'sildeben' print
- Elastiske ankler
- Polypropylen med latex sål
- Perfekt tilpasset til glatte overflader i tørre omgivelser
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Materiale | Polypropylen, Latex |
| Latex fri | Nej |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Industri |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Emballagemængde | 500 Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 400 x 170 mm |
| Vægt (metrisk) | 40 g/m 2 |