Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Universal skoovertræk med trykt Chevron-sål
Shop alle Medicom produkter
Farve:
Blå
White
Beskrivelse
- Sole with 'herringbone' print
- Elastic ankles
- Polypropylene with latex sole
- Perfectly adapted to smooth surfaces in dry environments
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universal |
| Materiale | Polypropylene, Latex |
| Latex fri | No |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med (applikation) | Industrial |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Emballagemængde | 500 Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 400 x 170 mm |
| Vægt (metrisk) | 40 g/m2 |