Få mere at vide
Brady™ Ultraaggressiv klæbende kontinuerlig multifunktionel mat polyester etikettape til M6/M7 printere
Ultra Aggressive Polyester med permanent klæbemiddel er ideel til mærkning af produkter og generel ID i både kommercielle og industrielle applikationer.
787.00 DKK - 1310.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt |
| Klæbende type | Permanent gummi |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17831489
|
Brady™
173687 |
50 fod x 0,25 tommer |
1290.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
17841659
|
Brady™
173912 |
50 fod x 0,5 tommer, |
1310.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
17891559
|
Brady™
173879 |
50 fod x 1 tomme |
1160.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
17821599
|
Brady™
173684 |
50 fod x 1,3 tommer |
787.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
17841359
|
Brady™
173881 |
50 fod x 1,9 tommer |
877.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Bedst til påføring på glatte og stærkt teksturerede indendørs overflader, inklusive metal og plast med lav overfladeenergi
- Mat hvidt polyestermateriale har en permanent gummibaseret klæbemiddel og kan printes med termotransfer
- UL godkendt, CSA accepteret
- Driftstemperatur på -40 °C til +120 °C (-40 F °til +248 °F)
- Fremstillet af B-489A polyester materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent gummi | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Termisk overførsel | |
| Aktiv sporing, stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +120 °C | |
| 0.1295 mm | |
| 15.24 m |
| ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Polyester | |
| Ikke steril | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F til +248 °F | |
| 0,0051 tommer. | |
| 50 ft. |