Få mere at vide
Brady™ Ultraaggressiv klæbende kontinuerlig multifunktionel mat polyester etikettape til M6/M7 printere
Ultra Aggressive Polyester med permanent klæbemiddel er ideel til mærkning af produkter og generel ID i både kommercielle og industrielle applikationer.
Brand:  Brady™ 173684
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17821599
  • 787.00 DKK / 1 ruller
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Bedst til påføring på glatte og stærkt teksturerede indendørs overflader, inklusive metal og plast med lav overfladeenergi
  • Mat hvidt polyestermateriale har en permanent gummibaseret klæbemiddel og kan printes med termotransfer
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Driftstemperatur på -40 °C til +120 °C (-40 F °til +248 °F)
  • Fremstillet af B-489A polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent gummi
Hvid
Kontinuerlig
Enkeltsidet printbar
Label
Aktiv sporing, stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning
Nej
Rektangel
-40 °C til +120 °C
0.1295 mm
50 ft.
1,3 tommer.
M6C-1300-489
ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Ingen
Mat
Polyester
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
50 ft.
-40 °F til +248 °F
0,0051 tommer.
50 fod x 1,3 tommer
15.24 m
33.02 mm