Få mere at vide
Brady™ Ultraaggressiv klæbende kontinuerlig multifunktionel mat polyester etikettape til M6/M7 printere
Ultra Aggressive Polyester med permanent klæbemiddel er ideel til mærkning af produkter og generel ID i både kommercielle og industrielle applikationer.
Brand: Brady™ 173687
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Bedst til påføring på glatte og stærkt teksturerede indendørs overflader, inklusive metal og plast med lav overfladeenergi
- Mat hvidt polyestermateriale har en permanent gummibaseret klæbemiddel og kan printes med termotransfer
- UL godkendt, CSA accepteret
- Driftstemperatur på -40 °C til +120 °C (-40 F °til +248 °F)
- Fremstillet af B-489A polyester materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent gummi | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Aktiv sporing, stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +120 °C | |
| 0.1295 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,25 tommer | |
| M6C-250-489 |
| ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Polyester | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F til +248 °F | |
| 0,0051 tommer. | |
| 50 fod x 0,25 tommer | |
| 15.24 m | |
| 6.35 mm |