Få mere at vide
uvex U-Fit Stærke N2000 Kemikaliebeskyttelseshandsker
Forstærkede engangshandsker af nitrilgummi giver beskyttelse mod kemikalier og stænk med en høj grad af mekanisk modstand.
214.00 DKK - 218.00 DKK
Tekniske data
Applikationer | Laboratorie |
---|---|
Farve | Blå |
Engangs | Engangsbrug |
Latex fri | Ja |
Materiale | Nitrilgummi |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17290511
|
uvex
6096207 |
Lille |
214.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17200521
|
uvex
6096208 |
Medium |
214.00 DKK
Hver |
Ikke relevant | ||||||
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
|
||||||||||
17210521
|
uvex
6096209 |
Større |
214.00 DKK
Hver |
Ikke relevant | ||||||
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
|
||||||||||
17220521
|
uvex
6096210 |
X-Large |
214.00 DKK
Hver |
Ikke relevant | ||||||
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
|
||||||||||
17230521
|
uvex
6096211 |
2X-stor |
218.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Forstærkede engangshandsker af nitrilgummi
- Teksturerede fingerspidser for forbedret greb
- Modstandsdygtig over for fedt, mineralske olier og en lang række kemikalier
- Silikonefri ifølge aftrykstest
- Ideel til rengøring, laboratoriearbejde og fødevareindustrien
Tekniske data
Laboratorie | |
Engangsbrug | |
Nitrilgummi | |
Type A | |
Kemikaliehåndtering, rengøring, fødevareindustri, laboratoriearbejde og maling | |
U-Fit Stærk N2000 |
Blå | |
Ja | |
Kemikaliebestandige handsker | |
JKLOPST | |
Unisex |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex U-Fit Stærke N2000 Kemikaliebeskyttelseshandsker