Få mere at vide
uvex U-Fit Stærke N2000 Kemikaliebeskyttelseshandsker
Product Code. 17290511 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Unit Size:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse Unit Size
17290511 Lille -
17200521 Medium -
17210521 Større -
17220521 X-Large -
17230521 2X-stor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 17290511 Supplier uvex Supplier No. 6096207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00 DKK
    136.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.53 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Forstærkede engangshandsker af nitrilgummi giver beskyttelse mod kemikalier og stænk med en høj grad af mekanisk modstand.
  • Forstærkede engangshandsker af nitrilgummi
  • Teksturerede fingerspidser for forbedret greb
  • Modstandsdygtig over for fedt, mineralske olier og en lang række kemikalier
  • Silikonefri ifølge aftrykstest
  • Ideel til rengøring, laboratoriearbejde og fødevareindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Applikationer Laboratorie
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Materiale Nitrilgummi
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse Lille
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPST
Til brug med (applikation) Kemikaliehåndtering, rengøring, fødevareindustri, laboratoriearbejde og maling
Køn Unisex
Serie U-Fit Stærk N2000