Få mere at vide
uvex U-Fit Stærke N2000 Kemikaliebeskyttelseshandsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forstærkede engangshandsker af nitrilgummi
- Teksturerede fingerspidser for forbedret greb
- Modstandsdygtig over for fedt, mineralske olier og en lang række kemikalier
- Silikonefri ifølge aftrykstest
- Ideel til rengøring, laboratoriearbejde og fødevareindustrien
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Laboratorie |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitrilgummi |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | Større |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | JKLOPST |
| Til brug med (applikation) | Kemikaliehåndtering, rengøring, fødevareindustri, laboratoriearbejde og maling |
| Vis mere |