Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 støvlebetræk
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. Tyvek™ 500 støvlebetræk er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
2130.00 DKK - 2548.00 DKK
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Lukketype Elastik med bindebånd
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Sål Type Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Sål Type Pris Antal & tilgængelighed  
11763083
Dokumentvisning
DuPont™
D13395724
Standard
2130.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Læg i indkøbskurv
11803510
Dokumentvisning
DuPont™
D13395989
Anti-skrid
2548.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Knælang overstøvle fås i hvid.
  • Fikseringsbånd.
  • Fås i én størrelse.
  • Med elastisk top og syede indvendige sømme.
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse).
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
  • Fås med standard eller skridhæmmende sål.
  • Ansøgninger omfatter:
    • Farmaceutisk håndtering
    • Kemisk beskyttelse
    • Bly- og asbestbekæmpelse/sanering
    • Generel vedligeholdelse/drift
    • Spraymaling
    • Generel oprydning
Tekniske data
Tekniske data
Universel
Hvid
Elastik med bindebånd
200 Pk.
480 mm
Støvleovertræk
HDPE
Engangsbrug
PPE Kategori I, EN 1149-5
18,9 tommer
Væske
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DuPont™ Tyvek™ 500 støvlebetræk