Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 støvlebetræk
Artikelnummer. 11763083 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Sål Type:
Anti-skrid
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sål Type Pakningsstørrelse
11763083 Standard Pakke med 200
11803510 Anti-skrid Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11763083 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13395724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2373.48 DKK
    2017.02 DKK / Pakke med 200
    Spare 356.46 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. Tyvek™ 500 støvlebetræk er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Knælang overstøvle fås i hvid.
  • Fikseringsbånd.
  • Fås i én størrelse.
  • Med elastisk top og syede indvendige sømme.
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse).
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
  • Fås med standard eller skridhæmmende sål.
  • Ansøgninger omfatter:
    • Farmaceutisk håndtering
    • Kemisk beskyttelse
    • Bly- og asbestbekæmpelse/sanering
    • Generel vedligeholdelse/drift
    • Spraymaling
    • Generel oprydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Elastik med bindebånd
Sål Type Standard
Certificeringer/compliance PPE Kategori I, EN 1149-5
Emballagemængde 200 Pk.
Højde (engelsk) 18,9 tommer
Højde (metrisk) 480 mm
Modstand Væske
Produkttype Støvleovertræk