Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 støvlebetræk
Artikelnummer. 11803510 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Sål Type:
Anti-skrid
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sål Type Pakningsstørrelse
11803510 Anti-skrid Pakke med 200
11763083 Standard Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11803510 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13395989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2826.32 DKK
    2535.02 DKK / Pakke med 200
    Spare 291.30 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. Tyvek™ 500 støvlebetræk er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Knælang overstøvle fås i hvid.
  • Fikseringsbånd.
  • Fås i én størrelse.
  • Med elastisk top og syede indvendige sømme.
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse).
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
  • Fås med standard eller skridhæmmende sål.
  • Ansøgninger omfatter:
    • Farmaceutisk håndtering
    • Kemisk beskyttelse
    • Bly- og asbestbekæmpelse/sanering
    • Generel vedligeholdelse/drift
    • Spraymaling
    • Generel oprydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastik med bindebånd
Sål Type Anti-skrid
Certificeringer/compliance PPE Kategori I, EN 1149-5
Emballagemængde 200 Pk.
Højde (engelsk) 18,9 tommer
Højde (metrisk) 480 mm
Modstand Væske
Produkttype Støvleovertræk