Få mere at vide
Tyrphostin A9, 98+%
Artikelnummer. 15435329
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435329 50 mg 50mg
15425329 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15435329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63058.MF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selektiv hæmmer af PDGF-receptor tyrosinkinase | CAS: 10537-47-0 | C18H22N2O | 282,387 g/mol
Selektiv inhibitor af PDGF-receptortyrosinkinase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10537-47-0
Molekylær formel C18H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 282.387
MDL nummer MFCD00209853
InChI nøgle MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrphostin a9, malonoben, tyrphostin 9, malonoben ansi, caswell no. 291aa, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylidene malononitrile, unii-87te8mrs65, tyrphostin 9/ag-9, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzylidene malononitrile, epa pesticide chemical code 537200
PubChem CID 5614
ChEBI CHEBI:82168
IUPAC navn 2-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyliden]propandinitril
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=C(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyrphostin A9
Farve Gul
Mængde 50 mg
FN nummer UN2811
Formel vægt 282.39
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver