Få mere at vide
OHAUS™ Rørblok Artikelnummer.: 15762549
Forventet forsendelse: 19-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5130.00 DKK
    4700.41 DKK / Hver
    Spare 429.59 DKK
    8% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Rørblok
Artikelnummer. 15762549 Shop alle Ohaus produkter
Eppendorf Tubes, 9, 5 mL, Hver
Holder:
Eppendorf Tubes
Koniske rør
Kryorør
Rør
Tubes
Antal steder:
4
8
9
24
30
Rørstørrelse:
0.5 mL
1.5 mL
15 mL
2 mL
5 mL
5 to 7 mL
50 ml Falcon
Unit Size:
Hver
Product Code. 15762549
Brand: OHAUS™ 30400134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5130.00 DKK
    4700.41 DKK / Hver
    Spare 429.59 DKK
    8% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-01-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
OHAUS™ Rørblok er konstrueret af Valox 357 Plast og kan rumme en række forskellige rør.
  • Designet til sikkert at holde rør på plads
  • Ansøgninger omfatter: cellekulturer, bakterie- og gærkulturer, immunoassays, proteinundersøgelser, blotting-teknikker, farvnings- og affarvningsgeler. opløselighedsundersøgelser, ekstraktionsprocedurer, DNA, RNA, hybridiseringer, enzymreaktioner, ELISA analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Blok til 9 X 5mL Eppendorf Tubes
Til brug med (udstyr) Rysteapparat
Holder Eppendorf Tubes
Materiale Valox 357 Plast
Antal steder 9
Type Blok
Rørstørrelse 5 mL
Dimensioner (L x B) 10.67 cm x 14.70 cm
Dimensioner (L x B x H) 10.67 x 14.7 x 12.7 cm
Længde (engelsk) 4,20 tommer.
Længde (metrisk) 10.67 cm
Bredde (engelsk) 5,80 tommer.
Bredde (metrisk) 14.70 cm
Højde (engelsk) 5,00 tommer
Højde (metrisk) 12.700 cm
Dybde (engelsk) 4,20 tommer.
Dybde (metrisk) 10.67 cm
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
OHAUS™ Rørblok >