Få mere at vide
OHAUS™ Rørblok
Shop alle Ohaus produkter
Holder:
Eppendorf Tubes
Koniske rør
Kryorør
Rør
Rør
Antal steder:
4
8
9
24
30
Rørstørrelse:
0,5 ml
1,5 ml
15 ml
2 ml
5 ml
5 til 7 ml
50 ml Falcon
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til sikkert at holde rør på plads
- Ansøgninger omfatter: cellekulturer, bakterie- og gærkulturer, immunoassays, proteinundersøgelser, blotting-teknikker, farvnings- og affarvningsgeler. opløselighedsundersøgelser, ekstraktionsprocedurer, DNA, RNA, hybridiseringer, enzymreaktioner, ELISA analyser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Blok til 30 x 0,5 ml rør |
| Til brug med (udstyr) | Rysteapparat |
| Holder | Rør |
| Materiale | Valox 357 Plast |
| Antal steder | 30 |
| Type | Blok |
| Rørstørrelse | 0,5 ml |
| Dimensioner (L x B) | 10.20 cm x 14.20 cm |
| Dimensioner (L x B x H) | 10.2 x 14.2 x 4.6 cm |
| Længde (engelsk) | 4,00 tommer. |
| Vis mere |