Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere
Artikelnummer. 15347938 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
15 ml
50 ml
Antal steder:
4
15
28
40
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Antal steder Pakningsstørrelse
15347938 1,5 ml 28 Hver
15357938 2 ml 28 Hver
15317948 0,5 ml 40 Hver
15387948 15 ml 15 Hver
15397948 50 ml 4 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15347938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 DKK
    595.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 226.62 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Fremstillet af aluminiumslegering
En række blokke til enhver applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Materiale Aluminiumslegering
Antal steder 28
Type Blok