Få mere at vide
Triton X-100, TRC
Artikelnummer. 30453635
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453635 10 g
30452837 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88680010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C14H22O.(OCH2CH2)n
Molekylvægt (g/mol) 250.38
Synonym Polyethyleneglycols Mono[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] Ether, p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol Monoether with Polyethylene Glycol, (p-t-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Anapoe X 100, Anapoe X 114, Antarox A 200, Coulter Dispersant IA, Criton X 100, Hydrol SW, Iconol OP, Intra-Cell, Koromex II, Lutensol OP 10, NOP 90, Nonidel P 40, OPE 30, Octoxynol 5, Ortho-Gynol, Photo-Flow 200, Poly(oxyethylene) p-tert-Octylphenyl Ether, Polyethylene Gllycol Mono(4-octylphenyl) Ether, Polyethylene Glycol Mono(4-tert-octylphenyl) Ether, Polyoxyethylene Glycol-p-tert-octylphenyl Ether, Polyoxyethylene Mono(octylphenyl) Ether, Preceptin, Surfac OP 30, Surfac OP 5, Surfonic OP 120, TOP 10, TX 100, TX 102, TX 305, TX 35, TX 405, Texofor FP 300, Octoxynol 9, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
IUPAC navn 14-(4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol
SMIL CC(C(C=C1)=CC=C1OCCOCCOCCOCCOCCO)(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octoxinol 10
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C24H42O6/c1-23(2,3)20-24(4,5)21-6-8-22(9-7-21)30-19-18-29-17-16-28-15-14-27-13-12-26-11-10-25/h6-9,25H,10-20H2,1-5H3
Formel vægt 250.1933