Få mere at vide
Vitlab™ Transparent polypropylen tragt Artikelnummer.: 10242261
Vitlab™ Transparent polypropylen tragt
Artikelnummer. 10242261
88 mL, Hver
Kapacitet (metrisk):
14 mL
32 mL
88 mL
222 mL
342 mL
817 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 10242261
Brand: Vitlab™ 41394
Brug disse tragte til en række forskellige aftapnings- og dekanteringsapplikationer i fødevareindustrien. VITLAB™ Transparente polypropylentragte har et praktisk håndtag med løkke til ophængning. Ideel til pulvere og væsker.
  • Transparent polypropylene funnel
  • Rapid flow due to a steep 60° angle
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 75mm
Kapacitet (metrisk) 88 mL
Diameter (metrisk) stilk 6mm
Materiale Polypropylene
Højde (metrisk) 110 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoclavable
Til brug med (applikation) Suitable for food contact
Længde (metrisk) stilk 55mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vitlab™ Transparent polypropylen tragt >