Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropylen tragte
Artikelnummer. 12624930
Kapacitet (metrisk):
5 ml
88 ml
Diameter (metrisk) stilk:
1,5 mm
6 mm
Længde (metrisk) samlet:
45 mm
108 mm
Mængde:
12 pakker
24 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 12624930
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 41394
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BrandTech polypropylentragte med sine stejle 60° vinkel, tilskynder til hurtige og hurtige overførsler.
  • Fremstillet af transparent polypropylen
  • Støbte volumen markeringer
  • Løkkehåndtag til ophængning
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 75 mm
Kapacitet (metrisk) 88 ml
Diameter (metrisk) stilk 6 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 110 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Uddannet Ja
Til brug med (applikation) Forskellige laboratorieapplikationer
Længde (metrisk) stilk 55 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 257 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 125 °C
Mængde 12 pakker
Diameter (engelsk) Top 3 tommer
Længde (metrisk) samlet 108 mm
Produkttype Filtreringstragt