Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiske tragte af polypropylen
Beskrivelse
Brug standard filterpapir med disse tragte, der har lange stilke og udvendige ribber, der eliminerer luftlås.
Brug standard filterpapir med Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiske tragte af polypropylen. Med lange stilke og udvendige ribber, der eliminerer luftlås, er disse tragte et brudsikkert alternativ til glas og kemisk modstandsdygtige over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser. Disse tragte yder et værdifuldt bidrag til laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Skorstenens krop er i en 60° graders vinkel med de indvendige ribber skrånende med 58° for hurtig filtrering
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 76 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 114 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 7 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Skorstensanalytisk PP 75 mm |
| Længde (metrisk) stilk | 80 mm |
| Mængde | 6/Pk.; 36/Cs. |