Få mere at vide
VITLAB™ Gennemsigtige LDPE-vaskeflasker med bred mund
Brand:  VITLAB™ 93988
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15282999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 DKK
    599.86 DKK / Pakke med 12
    Spare 15.14 DKK
    2% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-02-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
500 mL
Brede
GL 45
LDPE
Vaskeflaske
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VITLAB™ Gennemsigtige LDPE-vaskeflasker med bred mund > Kapacitet: 500mL, GL 45 gevindhætte