Få mere at vide
Azlon™ Bred mund ventilerede vaskeflasker
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af LPDE for styrke og fleksibilitet. Azlon™ Bred mund ventilerede vaskeflasker har farvekodede låg for nem identifikation.
- Firkantede skuldervaskeflasker
- Bred hals for nem spildfri arkivering; patenteret DripLok™ dampudluftningsventil forhindrer opløsningsmiddeldryp
- Farvekodede polypropylenlukninger i ét stykke bevarer formen under brug
- Præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
- Gennemsigtige flasker uden tryk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Rød |
| Mund | Brede |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg med buet blænde |