Få mere at vide
VITLAB™ Gennemsigtige LDPE-vaskeflasker med bred mund
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
GL 18
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | LDPE |
| Mund | Brede |
| Produkttype | Vaskeflaske |
| Lukkestørrelse | GL 18 |