Få mere at vide
BRAND™ Multi-kanal mikropipette Transferpette™ S -12, justerbar, DE-M
Effektiv: enhåndsbetjening. Fleksibel: ergonomisk design til alle håndstørrelser. Pålidelig: lydstyrkeændringsbeskyttelse forhindrer utilsigtede justeringer.
7715.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
---|---|
Kompatible tips | BRAND Pipet Tips / Universal Tips |
Justerbar spidsafstand | No |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Farve | Gray |
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
16477815
![]() |
BRAND™
705920 |
0,5 til 10 μL |
7715.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
16487815
![]() |
BRAND™
705926 |
5 til 50 μL |
7715.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
16497815
![]() |
BRAND™
705928 |
10 til 100μL |
7715.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
16407825
![]() |
BRAND™
705930 |
20 til 200 μL |
7715.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
16417825
![]() |
BRAND™
705932 |
30 til 300 μL |
7715.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
De Transferpette™ S luftfortrængningspipette giver dig mulighed for at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener. Lave betjeningskræfter og et kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier. På grund af dens perfekte ergonomi er den Transferpette™ S giver et behageligt greb i enhver håndposition, uanset om du er højre- eller venstrehåndet, eller har store eller små hænder. Det er ikke nødvendigt at ændre dit greb, da mikroliterpipetten giver ægte enhåndsbetjening: Indstil volumen, pipetter, skub spidsen ud.
- Volumenændringsbeskyttelsen er også nem at betjene med handsker på og beskytter din indstillede lydstyrke mod utilsigtet justering.
- De Transferpette™ S har også Easy Calibration teknologi, som gør kalibrering til en leg. Kalibrering kan udføres uden værktøj.
- En kompatibilitetstabel viser, hvilke spidser der passer til hvilken enhed, så du altid bestiller de korrekte pipettespidser.
- Brugsbegrænsninger: Driftstemperatur for instrument og reagens skal være mellem +15& grader;C og +40° C (59° F til 104° F) (andre temperaturer efter anmodning)
- Damptryk op til 500 mbar
- Viskositet: 260 mPa s
- For tyktflydende medier skal hastigheden justeres om nødvendigt.
Tekniske data
DIN EN 285 | |
No | |
Gray | |
Ergonomic | |
Transferpette S-12 | |
Transferpette S | |
Ikke-steril | |
15 til 40 °C | |
23.7 cm | |
12.3 cm |
BRAND Pipet Tips / Universal Tips | |
Autoklaverbar | |
Reusable | |
Polypropylen | |
12 | |
No | |
Pipette | |
36 måneder | |
14 cm |