Få mere at vide
BRAND™ Transferpette™ S-12, justerbar volumen
Artikelnummer. 16477815 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
16477815 0,5 til 10 μL -
16487815 5 til 50 μL Hver
16497815 10 til 100μL Hver
16407825 20 til 200 μL -
16417825 30 til 300 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16477815 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 705920
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Transferpette™ S luftfortrængningspipetten gør det muligt at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener. Lave driftskræfter og kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier
  • Transferpette™ S luftfortrængningspipetten gør det muligt at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener.
  • Lave driftskræfter og kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier.
  • På grund af sin perfekte ergonomi giver S Transferpette™ et behageligt greb i enhver håndposition, uanset om du er højre- eller venstrehåndet, eller har store eller små hænder.
  • Det er ikke nødvendigt at ændre grebet, da mikroliter-pipetten giver ægte enhåndsfunktion: indstil volumen, pipetter, udkast spidsen.
  • Volumenændringsbeskyttelsen er også nem at betjene med handsker og beskytter dit indstillede volumen mod utilsigtede justeringer.
  • S'en Transferpette™ har Easy Calibration også teknologi, hvilket gør kalibrering let. Kalibrering kan udføres uden værktøj.
  • En kompatibilitetstabel viser, hvilke spidser der passer til hvilken enhed, så du altid bestiller de rigtige pipetspidser.
Oversigt
  • Volumenområde for enkeltkanalspipette: fra 0,1 μl til 10 ml
  • Volumenområde for multikanals pipetten: fra 0,5 μl til 300 μl
  • Kort slaglængde og lave driftskræfter
  • Universal tipkegle
  • Fuldstændig autoklavering ved 121 °C
  • Enhåndsbetjening for højre- og venstrehåndede brugere
  • Farvekode på volumenjusteringshjul, aksel og volumenændringsbeskyttelse
  • Let indsættelse og udstødning af spidser på grund af O-ringe på multikanalpipetter
  • Kan kalibreres nemt og uden værktøj takket være teknologien Easy Calibration
  • Slank aksel til prøvetagning fra smalle beholdere (centrifugerør)
  • Driftstemperatur fra +15 °C til +40 °C
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet op til 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Kompatible tips BRAND Pipetspidser / Universelle spidser
Oversigt Transferpette™ S-12, justerbar lydstyrke, DE-M, M12-10, 0,5-10μ L
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipettopp 0,5 til 20 μl
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- Transferpette S-12
Antal kanaler 12
Produktlinje Transferpette S
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Variabel volumen manuel pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Temperatur (metrisk) Drift 15 til 40 °C
garanti 36 måneder
Længde (metrisk) 23.7 cm
Bredde (metrisk) 14 cm
Højde (metrisk) 12.3 cm