Få mere at vide
BRAND™ Multi-kanal mikropipette Transferpette™ S -12, justerbar, DE-M
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16487815 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16487815
Brand: BRAND™ 705926
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Effektiv: enhåndsbetjening. Fleksibel: ergonomisk design til alle håndstørrelser. Pålidelig: lydstyrkeændringsbeskyttelse forhindrer utilsigtede justeringer.
De Transferpette™ S luftfortrængningspipette giver dig mulighed for at arbejde effektivt og ergonomisk med både små og store volumener. Lave betjeningskræfter og et kort slag sikrer afslappet pipettering, selv under lange pipetteringsserier. På grund af dens perfekte ergonomi er den Transferpette™ S giver et behageligt greb i enhver håndposition, uanset om du er højre- eller venstrehåndet, eller har store eller små hænder. Det er ikke nødvendigt at ændre dit greb, da mikroliterpipetten giver ægte enhåndsbetjening: Indstil volumen, pipetter, skub spidsen ud.
  • Volumenændringsbeskyttelsen er også nem at betjene med handsker på og beskytter din indstillede lydstyrke mod utilsigtet justering.
  • De Transferpette™ S har også Easy Calibration teknologi, som gør kalibrering til en leg. Kalibrering kan udføres uden værktøj.
  • En kompatibilitetstabel viser, hvilke spidser der passer til hvilken enhed, så du altid bestiller de korrekte pipettespidser.
  • Brugsbegrænsninger: Driftstemperatur for instrument og reagens skal være mellem +15& grader;C og +40° C (59° F til 104° F) (andre temperaturer efter anmodning)
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • For tyktflydende medier skal hastigheden justeres om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Kompatible tips BRAND Pipet Tips / Universal Tips
Oversigt Transferpette™ S-12, justerbar lydstyrke, DE-M, M12-50, 5-50μ L
Justerbar spidsafstand No
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Yellow
Engangs Reusable
Til brug med Pipette Tip 2 to 200 μL
Greb Type Ergonomic
Materiale Polypropylen
Model- Transferpette S-12
Antal kanaler 12
Produktlinje Transferpette S
Programmerbarhed No
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 5 til 50 μL
Temperatur (metrisk) Drift 15 til 40 °C
garanti 36 måneder
Længde (metrisk) 23.7 cm
Bredde (metrisk) 14 cm
Højde (metrisk) 12.3 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt