Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
For ensartet, reproducerbar analyse af ikke-polære og polære forbindelser, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC-søjler leverer høj ydeevne og uovertruffen stabilitet. Søjlerne bruger en polær divinylbenzen-ethylenglycol/dimethylacrylat-fase, og partiklerne er inkorporeret i slangen for i det væsentlige ingen partikelfrigivelse, hvilket hjælper med at forhindre beskadigelse af detektionssystemerne.
Applikationer:
- Polære og upolære forbindelser
- HP-PLOT U
- Rt™ -U-BOND
- CP-PoraPLOT U
- CP-PoraBOND U
- Supel-N PLOT
Tekniske data
Tekniske data
Maks. Temperatur | Op til 190 °C |
Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
Stationær fase | TracePLOT™ TG-BOND U |
Til brug med (applikation) | Analyse af polare forbindelser |
Filmtykkelse | 10μ m |
Længde (metrisk) | 15 m |
Polaritet | Polar |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC kolonner >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion