Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå ensartet, reproducerbar adskillelse af CO2, metan og 02/N2/CO. Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC-søjler leverer høj ydeevne og uovertruffen stabilitet. Søjlerne anvender en ikke-polær, 100 % divinylbenzenfase, og partiklerne er inkorporeret i rørets vægge for i det væsentlige ingen partikelfrigivelse. Denne stærke binding hjælper med at forhindre skader på detektionssystemerne.
- C1 til C3 isomerer og alkaner op til C12
- Separation af CO2, metan og O2/N2/CO
- Analyse af iltede forbindelser og opløsningsmidler
- CP-PoraPLOT Q
- Rt™ -Q-BOND
- CP-PoraBond Q
- Supel-Q™ -Grund
- PÅ™ -Q
Tekniske data
Tekniske data
Maks. Temperatur | Op til 300/320 °C |
Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
Stationær fase | TracePLOT™ TG-BOND Q |
Til brug med (applikation) | Separation af CO2, Methan og O2/N2/CO Analyse, Separation af CO2, Methan og O2/N2/CO, Analyse af iltede forbindelser og opløsningsmidler |
Filmtykkelse | 10μ m |
Længde (metrisk) | 15 m |
Polaritet | Ikke-polær |
Produktforslag
Dokumenter
Scientific Resources
Posters
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.