Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC kolonner
Artikelnummer. 10340825 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10340825
Brand: Thermo Scientific™ 260056000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil ethan, ethylen og acetylen i overensstemmelse med PLOT-søjlen med mellempolaritet uden praktisk talt frigivelse af partikler.
For ensartet, reproducerbar adskillelse af ethan, ethylen og acetylen, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC-søjler leverer høj ydeevne og uovertruffen stabilitet. Søjlerne anvender en porøs divinylbenzen-homopolymerfase med mellempolaritet, og partiklerne er inkorporeret i rørets vægge for i det væsentlige ingen partikelfrigivelse, hvilket hjælper med at forhindre beskadigelse af detektionssystemerne.
Applikationer:
  • Adskillelse af ethan, ethylen og acetylen til baseline
Ligner:
  • GS-Q
  • Rt™ -QS-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur Op til 250 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase TracePLOT™ TG-BOND Q+
Til brug med (applikation) GC til adskillelse af ethan, ethylen og acetylen til baseline
Filmtykkelse 10μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Midt-polar
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.