Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfælder til GC-instrumenter
Beskyt dine GC-instrumenter mod skader forårsaget af løsnede partikler, der trænger ind i detektoren.
1305.00 DKK - 1535.00 DKK
Tekniske data
Type Partikelfælde
Til brug med (applikation) Væskekromatografi
Til brug med (udstyr) GC Instrumenter
Længde (metrisk) 2.5 m
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Indvendig Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Indvendig Pris Antal & tilgængelighed  
10026224
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60180-860
0.32 mm
1305.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10609875
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60180-861
0.53 mm
1535.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Beskyt dine GC-instrumenter mod skader forårsaget af løsnede partikler, der trænger ind i detektoren med Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfælder til GC-instrumenter.
Inkluderer:
To stik, 2,5 m søjle
Tekniske data
Tekniske data
Partikelfælde
Væskekromatografi
GC Instrumenter
2.5 m
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfælder til GC-instrumenter